missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ZNF184 Recombinant Protein Antigen

Artikelnummer. 18618888 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18618888 100 μl 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18618888

Marke: Novus Biologicals™ NBP268823PEP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Competition
Zusammensetzung PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 7738
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 20 kDa
Menge 100 μl
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gen-Alias zinc finger protein 184, zinc finger protein 184 (Kruppel-like)
Gensymbol ZNF184
Inhibitor-Eigenschaften This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-68823. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein ZNF184
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.