Learn More
Invitrogen™ ZNF217 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB4185)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
151.00 € - 514.00 €
Spezifikation
Antigen ZNF217
Klon 24GB4185
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30275674
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557327
100 μL
514.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30275145
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557328
20 μL
151.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
ZNF217 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
Binds to the promoters of target genes and functions as repressor. Promotes cell proliferation and antagonizes cell death. Promotes phosphorylation of AKT1 at 'Ser-473'.
Spezifikation
Spezifikation
ZNF217
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Rat
ZNF217
ZABC1; Zinc finger protein 217; ZNF217
ZNF217
Primary
Affinity Chromatography
24GB4185
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
O75362
7764
A synthesized peptide derived from human ZNF217 (aa 1000-1048).