Learn More
ZNF259 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16834794 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16834794 20 μL 20 Mikroliter
16824794 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16834794
Marke: Proteintech 155581AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The MW of this protein is 51 kDa, and this antibody specifically recognizes the 51 kDa protein.
ZNF259, also named as Zpr1, is an evolutionarily conserved protein characterized by two C4 zinc fingers and two Zpr1-specific conserved homology domains. Zpr1 was first identified in mammalian cells as a cytoplasmic protein that was capable of binding the intracellular domain of the inactivated EGF receptor (EGFR).
Spezifikation
Antigen ZNF259
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.45 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen ZPR1
Gen-Zugriffsnummer O75312
Gen-Alias zinc finger protein 259, Zinc finger protein ZPR1, ZNF259, ZPR1
Gensymbole ZPR1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen ZNF259 Fusion Protein Ag7980
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8882
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG