Learn More
Novus Biologicals™ ZNF263 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Ziel | ZNF263 |
| Synonym | GIOT-1GIOT1MGC33911, gonadotropin inducible transcription repressor 1, Gonadotropin-inducible ovary transcription repressor 1, zinc finger protein 461 |
| Gensymbol | ZNF263 |