missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF281 Monoclonal Antibody (801706)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30533739
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30533739 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30533739

Marke: Invitrogen™ MA561657

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

ZFP281, also known as ZBP-99, is a member of a conserved family of transcription factors that interact with GC-rich promoters. It contains four Kruppel-like zinc fingers and is highly homologous to ZBP-89, another regulator of ornithine decarboxylase gene expression. ZFP281 also interacts with many other other transcription factors, such as Sp1 to repress vimentin gene transcription. ZFP281 has also been shown to control embryonic stem cell pluripotency by direct regulating specific target genes. ZFP281 phyically interacts with the transcription factos POU5F1, Sox2, and NANOG. Gene expression microarray anlysis indicated that some ZFP281 target genes were activated, while others were repressed upon knockdown of ZFP281 expression, showing that ZFP281 plays bifuctinal roles in regulating gene expression in stem cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ZNF281
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 801706
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen ZNF281
Gen-Zugriffsnummer Q9Y2X9
Gen-Alias GC-box-binding zinc finger protein 1; GZP1; Transcription factor ZBP-99; ZBP99; ZBP-99; Zfp281; Zinc finger DNA-binding protein 99; zinc finger protein 281; ZNF281; ZNP-99; ZNP-99 transcription factor
Gensymbole ZNF281
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human ZNF281, Asn681-Arg895.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23528
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.