Learn More
ZNF329 Antibody (OTI2D12), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen ZNF329
Klon OTI2D12
Verdünnung Western Blot 1:500-2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306283
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44985-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306663
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44985-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
ZNF329 Monoclonal antibody specifically detects ZNF329 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
ZNF329
Western Blot 1:500-2000
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
79673
IgG1
>95%
Antibody
OTI2D12
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
zinc finger protein 394, zinc finger protein 99, Zinc finger protein with KRAB and SCAN domains 14, ZKSCAN14FLJ12298
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-203 of human ZNF329 (NP_078896) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.