Learn More
ZNF329 Antibody (OTI2F3), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
| Antigen | ZNF329 |
|---|---|
| Klon | OTI2F3 |
| Verdünnung | Western Blot 1:2000 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30306659
|
Novus Biologicals
NBP3-44971-100ul |
100 μL |
550.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30306511
|
Novus Biologicals
NBP3-44971-30ul |
30 μL |
256.00 €
30 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
ZNF329 Monoclonal antibody specifically detects ZNF329 in Human samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| ZNF329 | |
| Western Blot 1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| 79673 | |
| IgG2a | |
| >95% | |
| Antibody |
| OTI2F3 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| zinc finger protein 394, zinc finger protein 99, Zinc finger protein with KRAB and SCAN domains 14, ZKSCAN14FLJ12298 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-203 of human ZNF329 (NP_078896) produced in E.coli. | |
| Primary | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. |