missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZNF329 Antibody (OTI5E5), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-44977-30ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ZNF329 Monoclonal antibody specifically detects ZNF329 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| ZNF329 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| 79673 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| OTI5E5 | |
| Western Blot 1:2000 | |
| zinc finger protein 394, zinc finger protein 99, Zinc finger protein with KRAB and SCAN domains 14, ZKSCAN14FLJ12298 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-203 of human ZNF329 (NP_078896) produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur