missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF329 Antibody (OTI7F2), Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30306222 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30306222 100 μL 100 Mikroliter
30306692 30 μL 30 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30306222

Marke: Novus Biologicals NBP344987100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ZNF329 Monoclonal antibody specifically detects ZNF329 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ZNF329
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI7F2
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias zinc finger protein 394, zinc finger protein 99, Zinc finger protein with KRAB and SCAN domains 14, ZKSCAN14FLJ12298
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-203 of human ZNF329 (NP_078896) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79673
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.