Learn More
ZNF329 Antibody (OTI7F2), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30306692 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30306692 30 μL 30 Mikroliter
30306222 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30306692
Marke: Novus Biologicals NBP34498730ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
ZNF329 Monoclonal antibody specifically detects ZNF329 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ZNF329
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI7F2
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias zinc finger protein 394, zinc finger protein 99, Zinc finger protein with KRAB and SCAN domains 14, ZKSCAN14FLJ12298
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-203 of human ZNF329 (NP_078896) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79673
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1