missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZNF34 Monoclonal Antibody (OTI4E4), TrueMAB™, OriGene
Beschreibung
ZNF34 Monoclonal antibody specifically detects ZNF34 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ZNF34 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | OTI4E4 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gen | PYDC1 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q8WXC3 |
| Gen-Alias | KOX32; Zinc finger protein 34; zinc finger protein 34 (KOX 32); zinc finger protein KOX32; ZNF34 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?