missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZNF34 Monoclonal Antibody (OTI4E4), TrueMAB™, OriGene
Beschreibung
May be involved in transcriptional regulation.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ZNF34 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | OTI4E4 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gen | ZNF34 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q8IZ26 |
| Gen-Alias | KOX32 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?