Learn More
ZNF346 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30231997 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30231997 100 μL 100 Mikroliter
30231229 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30231997
Marke: Novus Biologicals NBP338437100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
ZNF346 Polyclonal antibody specifically detects ZNF346 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ZNF346
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias KIAA0844ZNF365D, MGC41821, MGC87345, Su48, talanin, UANprotein ZNF365, zinc finger protein 365
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-294 of human ZNF346 (NP_036411.1).,, Sequence:, MEYPAPATVQAADGGAAGPYSSSELLEGQEPDGVRFDRERARRLWEAVSGAQPVGREEVEHMIQKNQCLFTNTQCKVCCALLISESQKLAHYQSKKHANKVKRYLAIHGMETLKGETKKLDSDQKSSRSKDKNQCCPICNMTFSSPVVAQSHYLGKTHAKNLKLKQQSTKVEALHQNREMIDPDKFCSLCHATFNDPVMAQQHYVGKKHRKQETKLKLMARYGRLADPAVTDFPAGKGYPCKTCKIVLNSIEQYQAHVSGFKHKNQSPKTVASSLGQIPMQRQPIQKDSTTLED
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23567
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG