missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF354C Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30282907
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30282907 100 μg 100 Mikrogramm
30284481 1 mg 1 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30282907

Marke: Invitrogen™ MA559477

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Monoclonal Antibody

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term Macrogenics patent anti-KID3.

ZNF354C (Zinc Finger Protein 354C) is located on chromosome 5 and functions primarily as a transcriptional repressor. It is characterized by the presence of a KRAB (Kruppel-associated box) domain, which is essential for its repressive activity. The KRAB domain interacts with various co-repressors to inhibit the transcription of specific genes. ZNF354C is involved in several biological processes, including suppressing endothelial angiogenic sprouting by inhibiting gene expression via its KRAB domain. Additionally, ZNF354C is implicated in the regulation of the tissue factor pathway inhibitor (TFPI) by influencing promoter methylation patterns, which can affect cellular processes such as proliferation, migration, and the response to ischemia/reperfusion injury. Genome-Wide Association Studies (GWAS) have identified variants in ZNF354C that are associated with certain immune responses, highlighting its potential role in mediating disease pathways.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ZNF354C Biosimilar
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.