missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZnT3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 17363-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Slc30a3 is involved in accumulation of zinc in synaptic vesicles.Spezifikation
| ZnT3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SLC30A3 | |
| SLC30A3, Zinc transporter 3, ZnT 3, ZNT3 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 22784, 366568, 7781 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.21 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P97441, Q6QIX3, Q99726 | |
| Slc30a3 | |
| ZnT3 Fusion Protein Ag10735 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur