Learn More
R&D Systems™ Zolantidine dimaleate
Artikelnummer. 30001191
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001191 50 mg 50 Milligramm
18015252 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001191 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1070/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    950.83 €
    861.00 € / 50 Milligramm
    Sparen 89.83 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent, centrally active H2 antagonist
A potent, selective and brain penetrating H2 receptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104076-39-3
Summenformel C30H39N3O9S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zolantidine dimaleate
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 613.68
Reinheit >98%
Molekulargewicht 617.71