Learn More
Zoledronic-d3-Säure, TRC
Artikelnummer. 30457107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457107 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30457107 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ62350410MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Zoledronic-d3 Acid
CAS 1134798-26-7
Summenformel C5H7D3N2O7P2
Menge 10 mg
Synonym P,P'-[1-Hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl-d3-2,4,5-d3)ethylidene]bis-phosphonic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H10N2O7P2/c8-5(15(9,10)11,16(12,13)14)3-7-2-1-6-4-7/h1-2,4,8H,3H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)/i1D,2D,4D
SMILES O=P(O)(O)C(CN1C([2H])=NC([2H])=C1[2H])(O)P(O)(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 275.11
Formelmasse 275.0152