Learn More
Zolmitriptan, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zolmitriptan |
| CAS | 139264-17-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Zolmitriptan |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C16 H21 N3 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Zolmitriptan, (4S)-4-[[3-[2-Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]oxazolidin-2-one, (S)-4-[[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-2-oxazolidinone, 311C90, Asco Top, BW 311C90, Xolnox, Zipton, Zomig, Zominat |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H21N3O2/c1-19(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-21-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12 |
| Mehr anzeigen |