Learn More
Zolmitriptan, Mikromol™
Artikelnummer. 17901786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17901786 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17901786 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0298.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Zolmitriptan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zolmitriptan
CAS 139264-17-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Zolmitriptan
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H21 N3 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Zolmitriptan, (4S)-4-[[3-[2-Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]oxazolidin-2-one, (S)-4-[[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-2-oxazolidinone, 311C90, Asco Top, BW 311C90, Xolnox, Zipton, Zomig, Zominat
InChI-Formel InChI=1S/C16H21N3O2/c1-19(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-21-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1
SMILES CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
IUPAC-Name (4S)-4-[[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-1,3-oxazolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 287.36
Menge 250 mg
Formelmasse 287,1634 g/mol