Learn More
Zolmitriptan-N-Oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 17932176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17932176 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17932176 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0298.05
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Zolmitriptan-N-Oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zolmitriptan N-Oxide
CAS 251451-30-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Zolmitriptan N-Oxide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H21 N3 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-Oxazolidinone, 4-[[3-[2-(dimethyloxidoamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-, (4S)-, (4S)-4-[[3-[2-(Dimethyloxidoamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-2-oxazolidinone, Zolmitriptan N-Oxide, Imp. B (EP), Zolmitriptan Related Compound E, Zolmitriptan Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C16H21N3O3/c1-19(2,21)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-22-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1
SMILES C[N+](C)([O-])CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-2-[5-[[(4S)-2-oxo-1,3-oxazolidin-4-yl]methyl]-1H-indol-3-yl]ethanaminoxid
Molekulargewicht (g/mol) 303.36
Menge 100 mg
Formelmasse 303.1583 g/mol