missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zolmitriptan, TRC

Artikelnummer. 30003331
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003331 1 g 1 Gramm
30137428 50 mg 50 Milligramm
30003928 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003331 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ6390001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 139264-17-8
Summenformel C16 H21 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 287.36
Synonym Zolmitriptan, (4S)-4-[[3-[2-Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]oxazolidin-2-one, (S)-4-[[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-2-oxazolidinone, 311C90, Asco Top, BW 311C90, Xolnox, Zipton, Zomig, Zominat
IUPAC-Name (4S)-4-[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-1,3-oxazolidin-2-one
SMILES CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Zolmitriptan
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H21N3O2/c1-19(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-21-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1
Formelmasse 287.1634
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.