Learn More
Buerkle™ Zonensammler Spiralus
Artikelnummer. 10532138 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
770 mL
1100 mL
Länge (metrisch):
145 cm
200 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
10532138 770 mL 145 cm 1 Stück
11857251 1100 mL 200 cm -
2 options
Artikelnummer. 10532138
Marke: Buerkle™ 53180145
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
Der Zonensammler Spiralus gewährleistet eine zonengenaue Probenahme durch alle Schichten des Schüttgutes. Durch die spiralförmige Anordnung der Probenschlitze öffnen sich diese zeitverzögert von unten nach oben. Dadurch wird zuerst durch die unterste Öffnung gefüllt, und dann die darüber liegenden.
  • Repräsentative Probe der Behälterschichten
  • Aluminium, eloxiert
  • Spitze PA
  • Niedriges Gewicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Zonensammler Spiralus
Material Aluminium eloxiert, PA
Enthält 8 Öffnungen
Kapazität (angloamerikanisch) 26 oz.
Kapazität (metrisch) 770 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme von grobkörnigem Schüttgut, Saatgut und Pellets an Standorten wie Erdhaufen, Lagerhäusern, LKWs und Güterwagons
Außendurchmesser (metrisch) 38 mm
Länge (metrisch) 145 cm