Learn More
Buerkle™ Zonensammler Spiralus
Alle ansehen Bürkle Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
770 mL
1100 mL
Länge (metrisch):
145 cm
200 cm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Beschreibung
- Repräsentative Probe der Behälterschichten
- Aluminium, eloxiert
- Spitze PA
- Niedriges Gewicht
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Zonensammler Spiralus |
| Material | Aluminium eloxiert, PA |
| Enthält | 8 Öffnungen |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 26 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 770 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenahme von grobkörnigem Schüttgut, Saatgut und Pellets an Standorten wie Erdhaufen, Lagerhäusern, LKWs und Güterwagons |
| Außendurchmesser (metrisch) | 38 mm |
| Länge (metrisch) | 145 cm |