Learn More
Zoniporid-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30457306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457306 10 mg -
30449195 100 mg 100 Milligramm
30451951 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457306 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ68000010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 241800-97-5
Summenformel C17H16N6O2 • (HCl)
Molekulargewicht (g/mol) 356.81
Synonym N-(Aminoiminomethyl)-5-cyclopropyl-1-(5-quinolinyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide Hydrochloride
IUPAC-Name N-Carbamimidoyl-5-Cyclopropyl-1-(Chinolin-5-yl)-1H-Pyrazol-4-Carboxamid-Hydrochlorid
SMILES O=C(NC(N)=N)C(C=N1)=C(C2CC2)N1C3=CC=CC4=NC=CC=C43.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zoniporide Hydrochloride
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H16N6O.ClH/c18-17(19)22-16(24)12-9-21-23(15(12)10-6-7-10)14-5-1-4-13-11(14)3-2-8-20-13;/h1-5,8-10H,6-7H2,(H4,18,19,22,24);1H
Formelmasse 356.12