Learn More
R&D Systems™ Zonisamide
Artikelnummer. 18722624
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18722624 50 mg 50 Milligramm
18702614 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18722624 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 2625/50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. Blocks voltage-sensitive Na+ and Ca2+ channels (T-type)
Antiepileptic that possesses a broad spectrum anticonvulsant and mechanistic profile. Blocks voltage-sensitive Na+ and T-type Ca2+ channels, stimulates BKCa channels, modulates GABA, glutamate and monoamine neurotransmission, inhibits lipid peroxidation and scavenges hydroxyl and nitric oxide free radicals. Displays neuroprotective and antiParkinsonian activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68291-97-4
Summenformel C8H8N2O3S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zonisamide
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 212.22
Reinheit >99%
Molekulargewicht 212.22