Learn More
Zonisamid-d4, TRC
Artikelnummer. 30453839
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453839 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30453839 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ7000025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zonisamide-D4
CAS 1020720-04-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C8 2H4 H4 N2 O3 S
Menge 5 mg
Synonym Zonisamide-D4
InChI-Formel InChI=1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(CS(=O)(=O)N)noc2c1[2H]
IUPAC-Name (4,5,6,7-Tetradeuterio-1,2-benzoxazol-3-yl)methansulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 216.25
Formelmasse 216.0507
Reinheit (%) >95