Learn More
Zonisamid N,N-Dimethylformimidamid, TRC
Artikelnummer. 30009486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009486 100 mg 100 Milligramm
30008827 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009486 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ700015100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1217201-89-2
Summenformel C11 H13 N3 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 267.3
Synonym N'-(Benzisoxazol-3-ylmethylsulfonyl)-N,N-dimethylformimidamide, Zonisamide N,N-Dimethylformimidamide
IUPAC-Name N'-(1,2-Benzoxazol-3-ylmethylsulfonyl)-N,N-Dimethylmethamidmid
SMILES CN(C)C=NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N'-(Benzisoxazol-3-ylmethylsulfonyl)-N,N-dimethylformimidamide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H13N3O3S/c1-14(2)8-12-18(15,16)7-10-9-5-3-4-6-11(9)17-13-10/h3-6,8H,7H2,1-2H3
Formelmasse 267.0678