Learn More
Zonisamid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16504464 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16504464 1 g 1 Gramm
16514464 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16504464 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 465040010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 68291-97-4 | C8H8N2O3S | 212.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68291-97-4
Summenformel C8H8N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 212.22
MDL-Nummer MFCD00865316
InChI-Schlüssel UBQNRHZMVUUOMG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name (1,2-Benzoxazol-3-yl)Methansulfonamid
SMILES NS(=O)(=O)CC1=NOC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zonisamide
Schmelzpunkt 165.0°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: sparingly soluble in chloroform, n-hexane, soluble in methanol, ethanol, ethyl acetate and, acetic acid
Formelmasse 212.22