Learn More
(±)-Zopiclon-d3 (N-Methyl-d3), CDN
Artikelnummer. 30313349
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313349 0.005 g 0.01 Gramm
30312931 0.01 g 0.01 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30313349 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND73850.005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Tetradecane
CAS 629-59-4
Summenformel C14 H30
Menge 0.005 g
Synonym Tetradecane, Cactus Normal Paraffin N 14, Linpar 14, N 14, NSC 72440, Parafol 14-97, Rubitherm RT 2, TS Paraffin TS 4, n-Tetradecane
InChI-Formel InChI=1 S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-Name Tetradecan
Molekulargewicht (g/mol) 198.39
Formelmasse 198,2348 g/mol
Reinheit (%) 99 Atom % D, Minimum 98% chemische Reinheit