Learn More
Zopiclon, Lipomed
Beschreibung
Zopiclon
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zopiclone |
| CAS | 43200-80-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Zopiclone |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C17 H17 Cl N6 O3 |
| Synonym | Zopiclone |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CN1CCN(CC1)C(=O)OC2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccc(Cl)cn4 |
| IUPAC-Name | [6-(5-Chlorpyridin-2-yl)-5-oxo-7H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-7-yl]4-methylpiperazin-1-carboxylat |
| Industry Type | Pharmazeutik |
| Mehr anzeigen |