Learn More
Zopiclone, Lipomed
Artikelnummer. 30462277
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30462277 50 mg 50 Milligramm
30457425 100 mg 100 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 30462277
Marke: Lipomed LPMZOP921FB50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Zopiclone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zopiclone
CAS 43200-80-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Zopiclone
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H17 Cl N6 O3
Synonym Zopiclone
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCN(CC1)C(=O)OC2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccc(Cl)cn4
IUPAC-Name [6-(5-chloropyridin-2-yl)-5-oxo-7 H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-7-yl] 4-methylpiperazine-1-carboxylate
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 388.81
Menge 50 mg
Formelmasse 388.1051 g/mol