Learn More
Thermo Scientific™ Zopiclon
Artikelnummer. 17221302 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17221302 1 g 1 Gramm
17231302 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17221302 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 467230010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zopiclon
CAS 43200-80-2
Menge 1 g
Löslichkeit Löslich in Aceton, Chloroform, DMSO
Merck Index 10245
Schmelzpunkt 173 bis 175 °C
Summenformel C17 H17 Cl N6 O3
Formelmasse 388,81
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß bis hellgelb