Learn More
Thermo Scientific™ Zopiclon
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zopiclon |
| CAS | 43200-80-2 |
| Menge | 250 mg |
| Löslichkeit | Löslich in Aceton, Chloroform, DMSO |
| Merck Index | 10245 |
| Schmelzpunkt | 173 bis 175 °C |
| Summenformel | C17 H17 Cl N6 O3 |
| Formelmasse | 388,81 |
| Physikalische Form | Pulver |
| Farbe | Weiß bis hellgelb |