Learn More
Thermo Scientific™ Zopiclon
Product Code. p-7219039 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
Product Code. 17221302
Brand: Thermo Scientific™ 467230010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Specifications
Chemischer Name oder Material Zopiclon
CAS 43200-80-2
Menge 1 g
Löslichkeit Löslich in Aceton, Chloroform, DMSO
Merck Index 10245
Schmelzpunkt 173 bis 175 °C
Summenformel C17 H17 Cl N6 O3
Formelmasse 388,81
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß bis hellgelb