Learn More
Zorubicin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30011206
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011206 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30011206 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ70055010MG
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zorubicin Hydrochloride
CAS 36508-71-1
Summenformel C34 H35 N3 O10 . Cl H
Menge 10 mg
Synonym Benzoic acid, 2-[1-[(2S,4S)-4-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-1,2,3,4,6,11-hexahydro-2,5,12-trihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-2-naphthacenyl]ethylidene]hydrazide, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, [1-[(2S,4S)-4-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-1,2,3,4,6,11-hexahydro-2,5,12-trihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-2-naphthacenyl]ethylidene]hydrazide, monohydrochloride (9CI), Benzoic acid, [1-[4-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-1,2,3,4,6,11-hexahydro-2,5,12-trihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-2-naphthacenyl]ethylidene]hydrazide, monohydrochloride, (2S-cis)-, NSC 164011, RP 22050 hydrochloride, Rubidazone hydrochloride, Zorubicin hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C34H35N3O10.ClH/c1-15-28(38)20(35)12-23(46-15)47-22-14-34(44,16(2)36-37-33(43)17-8-5-4-6-9-17)13-19-25(22)32(42)27-26(30(19)40)29(39)18-10-7-11-21(45-3)24(18)31(27)41;/h4-11,15,20,22-23,28,38,40,42,44H,12-14,35H2,1-3H3,(H,37,43);1H/t15-,20-,22-,23-,28+,34-;/m0./s1
SMILES Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=NNC(=O)c6ccccc6)C
IUPAC-Name N-[1-[(2S,4S)-4-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-2,5,12-trihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-3,4-dihydro-1H-tetrazen-2-yl]ethylidenamino]benzamid; Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 682.12
Formelmasse 681.2089