Learn More
Zotepin, TRC
Artikelnummer. 30135669
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135669 100 mg 100 Milligramm
30009363 250 mg 250 Milligramm
30006670 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30135669 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ700900100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26615-21-4
Summenformel C18 H18 Cl N O S
Molekulargewicht (g/mol) 331.86
Synonym 2-[(8-Chlorodibenzo[b,f]thiepin-10-yl)oxy]-N,N-dimethylethanamine, Dibenzo[b,f]thiepin Ethanamine Deriv., Lodopin, Nipolept;
IUPAC-Name 2-(3-Chlorobenzo[b][1]Benzothepin-5-yl)Oxy-N,N-Dimethylethanamin
SMILES CN(C)CCOC1=Cc2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zotepine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H18ClNOS/c1-20(2)9-10-21-16-11-13-5-3-4-6-17(13)22-18-8-7-14(19)12-15(16)18/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3
Formelmasse 331.0798