Learn More
Zoxazolamin, LoGiCal
Artikelnummer. 30461001
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30461001 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461001 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR3325.00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zoxazolamine
CAS 61-80-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Zoxazolamine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C7 H5 Cl N2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-Benzoxazolamine, 5-chloro-, Benzoxazole, 2-amino-5-chloro- (6CI,8CI), 2-Amino-5-chlorobenzoxazole, 5-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine, 5-Chloro-2-aminobenzoxazole, 5-Chlorobenzo[d]oxazol-2-amine, 5-Chlorobenzoxazol-2-amine, 5-Chlorobenzoxazol-2-ylamine, Deflexol, Flexilon, Flexin, McN-485, NSC 24995, Zoxamin, Zoxazolamine, Zoxine
InChI-Formel InChI=1S/C7H5ClN2O/c8-4-1-2-6-5(3-4)10-7(9)11-6/h1-3H,(H2,9,10)
Lösungstyp Neat
SMILES Nc1oc2ccc(Cl)cc2n1
IUPAC-Name 5-Chlor-1,3-Benzoxazol-2-Amin
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 168.58
Menge 10 mg
Formelmasse 168.009 g/mol