missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZP2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
409.50 € - 540.75 €
Spezifikation
| Antigen | ZP2 |
|---|---|
| Verdünnung | Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18417540
|
Novus Biologicals
NBP1-86103-25ul |
25 μL |
433.00 € 409.50 € / 25 Mikroliter Sparen 23.50 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18215646
|
Novus Biologicals
NBP1-86103 |
0.1 mL |
572.00 € 540.75 € / 0.10 Milliliter Sparen 31.25 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
ZP2 Polyclonal specifically detects ZP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| ZP2 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| Zona pellucida glycoprotein 2, zona pellucida glycoprotein 2 (sperm receptor), zona pellucida glycoprotein ZP2, Zona pellucida protein A, zona pellucida sperm-binding protein 2, Zp-2 | |
| ZP2 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q05996 | |
| 7783 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:PNCTYILDPEKLTLRATYDNCTRRVHGGHQMTIRVMNNSAALRHGAVMYQFFCPAMQVEETQGLSASTICQKDFMSFSLPRVFSGLADDSKGTKVQMGWSIEVGDGARAKTLTLPEAMKEGFSLLIDNHRMTFHVPFNATGVT | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts