Learn More
ZW10 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7210833 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16823045 20 μL 20 Mikroliter
16813045 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16823045
Marke: Proteintech 245611AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a protein that is one of many involved in mechanisms to ensure proper chromosome segregation during cell division.
Spezifikation
Antigen ZW10
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.43 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen ZW10
Gen-Zugriffsnummer O43264
Gen-Alias HZW10, KNTC1AP, ZW10
Gensymbole ZW10
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen ZW10 Fusion Protein Ag19138
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9183
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG