Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ RapidPlate/Sciclone und Tecan™ TEMO Aquarius Genmate: 200 μl
Artikelnummer. p-4906608 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Spitzenform:
Automatisierung, Round
Automatisierung, Rund
Packungsgröße:
4800 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 11384335
Marke: Axygen™ ZTF200RS
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ohne Angabe
  • Transparente Spitzen
  • Gestelle in hellgrün, blau und grau
Bestellinformation
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Ja
Farbe Transparent
Gestellfarbe Blue
Autoklavierbar Ja
Zertifizierung/Konformität Nicht-ANSI
Zur Verwendung mit (Anwendung) Maxymum Recovery™ für weiter verbesserte Genauigkeit und Präzision bei gleichzeitiger Reduzierung von Probenverlusten
Format Gestell
Spitzenform Automatisierung, Round
Verpackung Nicht-SBS-Gestell
Menge 50 Gestelle/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head
Produktlinie Zymark
Material Polyethylen