missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zyxin Antibody (CL2502) [DyLight 650], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-36768C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zyxin Monoclonal antibody specifically detects Zyxin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Zyxin | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| CTCL tumor antigen se14-3, CTCL-associated antigen se14-3, cutaneous T-cell lymphoma associated antigen se14-3, Cutaneous T-cell lymphoma-associated antigen se14-3, KIAA1125, MGC31836, predicted protein of HQ2893, PRKCBP1, PRO2893, protein kinase C-binding protein 1, Rack7, RACK7protein kinase C binding protein 1, zinc finger MYND domain containing protein 8, Zinc finger MYND domain-containing protein 8, zinc finger, MYND-type containing 8 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q15942, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 7791 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL2502 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur