Cell Culture Dishes
Schnelle Auswahl
Selector Guide
Mit unserer interaktiven Auswahlhilfe finden Sie die am besten geeigneten Zellkulturschalen für Ihre Laborprotokolle:
3. Nach welcher Oberflächenbehandlung suchen Sie?
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Muss man haben
Gleichmäßige und konstante Zellbefestigung
KOSTENEFFIZIENT UND
VIELSEITIG
IDEAL FÜR DIE BEOBACHTUNG BEI HOHER VERGRÖSSERUNG
VERBESSERTE HANDHABUNG VON KLEINEN GERICHTEN
ENTWICKELT FÜR EIN BREITES ANWENDUNGSSPEKTRUM
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Tolle Angebote
Gibco DMEM/F-12, ohne Glutamin
Unterstützen Sie das Wachstum vieler verschiedener Säugetierzellen mit DMEM/F-12 Basalmedium.
Mehr erfahrenTolle Angebote
Thermo Scientific Nunc behandelte Zellkulturflaschen mit Filterkappen
80 cm2 Zellkulturflaschen mit Filterkappen von NUNC.
Mehr erfahrenTolle Angebote
Thermo Scientific Nunc Einweg-Loops und -Nadeln
Diese farbcodierten Einweg-Schlingen und -Nadeln aus ungiftigem (USP Class VI) Polystyrol sind leicht zu identifizieren.
Mehr erfahren
Leitfäden für Ihre Auswahl
Kaufen Sie Ihre Marken
Häufig gestellte Frage
Wie viele Zellen sollte ich aussäen, um eine Zellkultur zu beginnen?
Da sich die Zellen nach der Aussaat vermehren, ist es nicht empfehlenswert, die Zellen so auszusäen, dass die durchschnittliche Ausbeute pro Vertiefung bei 100 % Konfluenz überschritten wird. Je nach Zelltyp, Zellgröße und Zellwachstumsrate sowie der Anzahl der Tage Ihres Experiments können Sie Ihre Zellkultur mit unterschiedlichen Aussaatdichten beginnen. Nachstehend finden Sie die empfohlenen Aussaatdichten in verschiedenen Zellkulturschalen. Die Anzahl der Zellen auf einer konfluenten Platte oder Schale variiert je nach Zelltyp. Für die Tabelle wurden HeLa-Zellen verwendet. Der optimale Zelleinsatz für Ihre spezifischen Zelllinien kann durch erste Anzuchtversuche ermittelt werden.
Wie kann ich die richtige Wachstumsoberfläche für meine Zellkulturen auswählen?
Optisch klares und unbehandeltes Polystyrol mit einer hydrophoben Oberfläche ist ideal für Suspensionszellkulturen. Es ist auch für eine Vielzahl von biochemischen Tests geeignet. Eine standardmäßige Oberflächenmodifikation für Gewebekulturen (TC) macht die Polystyroloberfläche hydrophiler und ermöglicht eine maximale Adhäsion für eine Vielzahl von Zelltypen. Für Zellen wie Primärzellen und empfindliche Zellen, die auf der normalen TC-Oberfläche nicht gut wachsen, können Sie Zellkulturschalen verwenden, die mit Kollagen oder Polylysin beschichtet sind. Kollagen ist tierischen Ursprungs, während Polylysin vollständig synthetisch ist.
Haben Zellkulturplatten und -schalen ein Verfallsdatum?
Ja, das haben sie. Das Verfallsdatum bezieht sich in der Regel auf die garantierte Sterilität. Natürlich hängt die Sterilität auch von der richtigen Handhabung ab, damit die Verpackung intakt bleibt. Einige Kulturgefäße enthalten Zusatzstoffe wie Gelatine, die sich mit der Zeit zersetzen können. Es wird nicht empfohlen, diese Arten von Zellkulturgefäßen nach Ablauf des Verfallsdatums zu verwenden.