CAS RN 1747-80-4
CAS RN 1747-80-4
IUPAC Name:
2-fluoro-N-phenylbenzamide
Synonyme:
2-fluoro-N-phenylbenzamide
Molekulargewicht (g/mol):
215.23
Summenformel:
C13H10FNO
InChi Key:
LFYRRNCQLJGEGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC1=CC=CC=C1C(=O)NC1=CC=CC=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-Fluor-N-Phenylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 1747-80-4 Summenformel: C13H10FNO Molekulargewicht (g/mol): 215.227 MDL-Nummer: MFCD00454563 InChI-Schlüssel: LFYRRNCQLJGEGP-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2-fluorobenzanilide,2-fluoro-n-phenyl-benzamide,2-fluorophenyl-n-benzamide,benzamide,2-fluoro-n-phenyl PubChem CID: 242890 IUPAC-Name: 2-Fluor-N-phenylbenzamid SMILES: C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2F