accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 238754-67-1

OHOFFFF

CAS RN 238754-67-1

IUPAC Name: 2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Synonyme: [3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Molekulargewicht (g/mol): 222.14
Summenformel: C9H6F4O2
InChi Key: ZFOWDXKJQNNLMW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CC1=CC=C(C(F)=C1)C(F)(F)F

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern