accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 38401-84-2

H3C(S)(R)OO

CAS RN 38401-84-2

IUPAC Name: (2S,5R)-2-ethyl-1,6-dioxaspiro[4.4]nonane
Synonyme: chalcogran
Molekulargewicht (g/mol): 156.23
Summenformel: C9H16O2
InChi Key: DCWKALWZHORJAO-DTWKUNHWSA-N
SMILES: CC[C@H]1CC[C@@]2(CCCO2)O1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern