accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 413589-34-1

FClMgBr

CAS RN 413589-34-1

IUPAC Name: magnesium(2+) 3-chloro-4-fluorobenzen-1-ide bromide
Synonyme: magnesium(2+) 3-chloro-4-fluorobenzen-1-ide bromide
Molekulargewicht (g/mol): 233.75
Summenformel: C6H3BrClFMg
InChi Key: RRDNWGDDABSJNJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Mg++].[Br-].FC1=CC=[C-]C=C1Cl

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern