accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 426831-08-5

H3CNCH3OOH

CAS RN 426831-08-5

IUPAC Name: {4-[3-(dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol
Synonyme: {4-[3-(dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol
Molekulargewicht (g/mol): 209.29
Summenformel: C12H19NO2
InChi Key: ZLCIFBOMXUAJPZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)CCCOC1=CC=C(CO)C=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern