Learn More
{4-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | {4-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol |
| CAS | 426831-08-5 |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C12H19NO2 |
| MDL-Nummer | MFCD06202771 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanol, benzenemethanol,4-3-dimethylamino propoxy, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methan-1-ol |
| Mehr anzeigen |