accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OONOCH3

CAS RN 429669-07-8

IUPAC Name: tert-butyl 3-methoxyazetidine-1-carboxylate
Synonyme: tert-butyl 3-methoxyazetidine-1-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol): 187.24
Summenformel: C9H17NO3
InChi Key: ZENIBVFXWKRVMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1CN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (1)
  • (1)