missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Boc-3-Methoxyazetidin, 95 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15413978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15413978 500 mg 500 Milligramm
15403978 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15413978 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57515.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 429669-07-8
Summenformel C9H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 187.24
MDL-Nummer MFCD08689580
InChI-Schlüssel ZENIBVFXWKRVMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-methoxy azetidine, 1-boc-3-methoxyazetidine, n-boc-3-methoxyazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-methoxyazetidine, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-methoxy-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-n-boc-3-methoxyazetidine, 1-boc-3-methoxy ;azetidine, 1-t-butoxycarbonyl-3-methoxyazetidine, tert-butyl3-methoxyazetidine-1-carboxylate, 3-methoxyazetidine, n-boc protected
PubChem CID 22243050
IUPAC-Name tert-butyl 3-methoxyazetidine-1-carboxylate
SMILES COC1CN(C1)C(=O)OC(C)(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Boc-3-methoxyazetidine
Menge 500 mg
Formelmasse 187.24
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.